Learn More
ATAGO™ Réfractomètre numérique automatique, modèle :RX-7000i
Dispositif permettant de mesurer une plage d’indice de réfraction plus large.Le réfractomètre numérique automatique ATAGO (RX-7000i) est doté d’une technologie d’écran tactile intuitif pour faciliter la navigation et la sélection.
Marque:  ATAGO™ 3279
Informations supplémentaires : Poids : 15.00000kg
Code produit. 12601585
  • 12390.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-08-2024
Description
  • Comprend un lecteur flash USB et des fonctions d’auto-diagnostic
  • Étalonnage à l’eau
  • Écran numérique LCD
  • Compensation automatique de la température
  • Les échelles utilisateur peuvent être saisies
  • Peut être connecté à l’imprimante
  • Mesure à la température définie
Quatre options de mode de mesure
  • MODE-1 :Affiche la valeur de mesure une fois que l’échantillon atteint la température cible.
  • MODE-2 :Mesure l’indice de réfraction et la température à intervalles fixes et affiche la valeur de mesure estimée à la température cible.
  • MODE-3 :Le thermo-module peut être éteint.Sans contrôle de la température, la valeur de mesure s’affiche en 4 secondes après avoir appuyé sur la touche START.
  • MODE-S :Affiche la valeur de mesure une fois qu’un certain niveau de stabilité de l’échantillon est atteint
Spécification
Spécification
0,00 à 100,00 Brix
Indice de réfraction (nD) : ±0,0001 Brix : ± 0,1%
5°C à 75°C
1,32422 à 1,70000
Indice de réfraction (nD) : 0,00001 (0,0001) Brix : 0,01 % (0,1 %)