Learn More
ATAGO™ Réfractomètre portatif numérique ATAGO PEN : PEN-PRO
Pour mesurer des liquides dangereux et des eaux insalubres. Le réfractomètre portatif numérique ATAGO PEN-PRO vous permet de mesurer en continu presque tous les échantillons compris entre 0,0 et 85,0 % de Brix.
Marque: ATAGO™ 3730
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Pour mesurer des liquides dangereux et des eaux insalubres.Informations sur la commande
Certificat d’étalonnage NIST Traceable™ en option et mallette de stockage disponibles.
Spécification
0,0 à 85,0 Brix | |
Eau | |
0.1 % brix | |
Brix | |
Mesure des liquides dangereux et des eaux insalubres | |
0,1 lb | |
0,7 in | |
6,2 po | |
1°C à 40°C | |
10°C à 40°C |
PEN-PRO | |
±0,2 % Brix | |
Numérique | |
2 s | |
Résistance à l’eau, certifié IP65 (tête de prisme : IP67) | |
70 g | |
18 mm | |
160 mm | |
10°C à 100°C | |
1 x pile alcaline AA |