Learn More
ATAGO™ Réfractomètre de poche portatif numérique : PAL-2
Idéal pour les échantillons à forte concentration tels que la confiture, la marmelade, la gelée, le miel. Le réfractomètre de poche portatif numérique ATAGO™, PAL-2 est résistant à l’eau (classé IP65), de sorte que le nettoyage des échantillons visqueux peut être effectué facilement en plaçant l’instrument sous l’eau courante.
Marque: ATAGO™ 3820
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Le PAL-2 est doté de toutes les caractéristiques du PAL-1, mais avec une plage de mesure plus élevée de 45,0 à 93,0 % de Brix. Cela en fait l’instrument idéal pour les échantillons à forte concentration tels que la confiture, la marmelade, la gelée, le miel, le jus concentré, etc. Des échantillons cuits à haute température tels que la confiture, la marmelade ou le sirop d’érable peuvent également être mesurés. Pour ces échantillons, le PAL-2 donne des mesures régulières une fois la mesure répétée plusieurs fois (et la température de l’échantillon et de la surface du prisme est conforme à la température ambiante).
Spécification
Réfractomètre | |
PAL-2 | |
± 0,2 | |
Brix | |
Étanche à la poussière et protégé contre les projections d’eau, certifié IP65 | |
10°C à 40°C | |
10°C à 100°C | |
0,1°C |
45,0 à 93,0 Brix | |
0,3 ml | |
0,1 | |
3 s | |
100 g | |
±1°C | |
9,0°C à 99,9°C | |
2 piles AAA |