Learn More
ATAGO™ Réfractomètre de poche portatif numérique : PAL-3
Réfractomètre de gamme complète pour la mesure de presque tous les échantillons. Le réfractomètre de portatif numérique ATAGO™, PAL-3 offre une durée de mesure de 3 secondes.
Marque: ATAGO™ 3830
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Pour mesurer presque tous les échantillons
- Précision : ±0,1 % Brix
Informations sur la commande
MAGIC™ en option, mallette de stockage, solution de sucrose (10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %) et certificat d’étalonnage NIST Traceable sont disponibles.
Spécification
0,0 à 93,0 Brix | |
Uniquement avec de l’eau | |
± 0,1% | |
LCD | |
3 s | |
Étanchéité IP65 | |
100 g | |
109 mm | |
55 mm | |
±1°C | |
10°C à 100°C |
PAL-3 | |
±0,1 % Brix | |
0,1 % Brix | |
Brix | |
Mesure de presque tous les échantillons | |
0,22 lb | |
4,3 in | |
2,2 in | |
1°C à 40°C | |
10°C à 100°C | |
2 piles AAA |