Learn More
ATAGO™ Réfractomètre de poche portatif numérique, PAL-39S
Le réfractomètre de poche portatif numérique ATAGO™, PAL-39S mesure le peroxyde d’hydrogène (p/p) de 0,0 à 50,0 %. 
Marque:  ATAGO™ 4439
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11741629
  • 660.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-04-2024
Description
  • Précision : ± 0,6
  • Étanche
Spécification
Spécification
Réfractomètre
PAL-39S
± 0,6
Peroxyde d’hydrogène (p/p)
Étanche à la poussière et protégé contre les projections d’eau, certifié IP65
10°C à 40°C
10°C à 35°C
2 piles AAA
0,0 à 50,0 % de peroxyde d’hydrogène (p/p)
0,3 ml
0,20%
3 s
100 g
±1°C
0,1°C