Learn More
ATAGO™ Réfractomètre du type Abbe NAR-3T
Le réfractomètre du type Abbe ATAGO™ NAR-3T a été développé pour améliorer la précision de mesure et la facilité d’utilisation. Ceci a été réalisé en apportant des améliorations fondamentales au système optique, en utilisant une échelle plus large, en incorporant une lampe à haute intensité et en utilisant un bouton de commande double pour un contrôle plus rapide et plus fin.
Marque:  ATAGO™ 1230
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 11426248
  • 9915.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-05-2024
Description
  • Plage Brix : 0,00 à 95,00%
  • Plage d’échelle : 1,30000 à 1,71000
Spécification
Spécification
Réfractomètre
1,30000 à 1,71000
Indice de réfraction : ± 0,0001 ; Brix : ± 0,05 %
Brix, indice de réfraction
0,00 à 95,00 Brix
NAR-3T
Indice de réfraction :0,0002 ; Brix :0,1%
5°C à 50°C
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Prestations de service