Learn More
ATAGO™ Réfractomètre de Brix numérique PR-32α
Couvre les valeurs Brix à faible concentration des jus de fruits, d’autres produits alimentaires et boissons, ainsi que des produits chimiques et des liquides industriels. Le réfractomètre numérique de Brix ATAGO™ PR-32α est un modèle mis à jour du PR-32 avec une précision de mesure améliorée en fonction du nouveau développement technologique.
Marque: ATAGO™ 3405
466.07 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Cet appareil est destiné à couvrir les valeurs Brix à faible concentration des jus de fruits, d’autres denrées alimentaires et des boissons, ainsi que des produits chimiques et des liquides industriels tels que l’huile de coupe, les liquides de nettoyage et l’antigel
- Programmé avec la fonction d’échelle utilisateur qui permet aux utilisateurs d’entrer le coefficient dans la formule : [Concentration = Brix x Coefficient] pour afficher la concentration de différents types d’échantillons
Spécification
Réfractomètre | |
PR-32alpha; | |
Indication minimale 0.1 % | |
5°C à 40°C |
0,0 à 32,0 Brix | |
± 0,1 % | |
Brix | |
5°C à 40°C |