Learn More
Trajan Scientific and Medical™ FocusLiner à débit divisé / non divisé ATAS Optic
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
38.20€ - 150.00€
Spécification
Longueur (métrique) | 81 mm |
---|---|
Product Type Specs | Revêtements de la valve FocusLiner à débit divisé/non divisé |
Diamètre (métrique) interne | 3 mm |
Diamètre (métrique) externe | 5 mm |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12924091
|
Trajan Scientific and Medical™
09227201 |
1/boîte |
38.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12914091
|
Trajan Scientific and Medical™
092272 |
5/boîte |
150.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
- En verre borosilicaté
- Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
- S’utilise avec les instruments ATAS Optic
Spécification
81 mm | |
Revêtements de la valve FocusLiner à débit divisé/non divisé | |
3 mm | |
5 mm |