missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATG16L1 Antibody [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Code produit 30163932
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30163932 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30163932 Fournisseur Novus Biologicals (Bio-Techne) Code fournisseur NB11082384JF635

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

ATG16L1 Polyclonal antibody specifically detects ATG16L1 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ATG16L1
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Janelia Fluor 635
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène APG16 autophagy 16-like (S. cerevisiae), APG16L beta, APG16LFLJ10828, APG16-like 1, ATG16 autophagy related 16-like (S. cerevisiae), ATG16 autophagy related 16-like 1 (S. cerevisiae), ATG16A, ATG16L, autophagy-related protein 16-1, FLJ00045, FLJ10035, FLJ22677, IBD10, WD repeat domain 30, WDR30
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide within residues 1-100 of mouse ATG16L1. [Swiss-Prot# Q8C0J2]
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Autophagy, Cancer, Cell Biology, Macroautophagy, Neurodegeneration, Neuroscience, Phospho Specific, Tumor Suppressors, Ubiquitin Proteasome Pathway
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 55054
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.