missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATG16L1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech

Code produit 30234161 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
150 μL
20 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30234161 20 μL 20µL
30234743 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30234161 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 294451AP20UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

The ATG16L1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human ATG16L1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The ATG16L1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.

Spécification

Antigène ATG16L1
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Classification Polyclonal
Concentration 1000 μg/mL
Conjugué Unconjugated
Symboles de gène(s) APG16L; ATG16L; FLJ00045; FLJ10035; FLJ10828; FLJ22677; IBD10; WDR30
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant Protein
Méthode de purification Antigen affinity purification
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 55054
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Poids moléculaire des anticorps 68-75 kDa
Type de produit Polyclonal Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.