Learn More
uvex Gants de sécurité Athletic D5XP
Code produit 17747559 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
10 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17747559 6 10 paires
17757559 7 10 paires
17767559 8 10 paires
17777559 9 10 paires
17787559 10 10 paires
17797559 11 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17747559 Fournisseur uvex Code fournisseur 6003006
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants de protection anti-coupures Uvex Athletic D5 XP bénéficient d’une protection contre les coupures D de haut niveau et d’un joint de pouce renforcé.
  • Matériau extérieur en HPPE, acier et polyamide / élasthanne
  • Revêtement en mousse micro-NBR sur la paume et les bouts de doigts
  • Protection renforcée contre les coupures (niveau D)
  • Grande résistance chimique
  • Bonne prise sur les pièces sèches et (légèrement) huileuses / humides
  • Gants de sécurité souples à parfait ajustement
  • Bonne sensation tactile
  • Gants de sécurité avec manchette à maille et joint de pouce renforcé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 388 (4 X 4 3 D)
Coating Material Mousse nitrile
Couleur Gris, Noir
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau HPPE, Fibre d'acier, Nylon, Élasthanne
Type de produit Gants résistants aux coupures
Dimensions 6