Description
- Matériau extérieur en HPPE, acier et polyamide / élasthanne
- Revêtement en mousse micro-NBR sur la paume et les bouts de doigts
- Protection renforcée contre les coupures (niveau D)
- Grande résistance chimique
- Bonne prise sur les pièces sèches et (légèrement) huileuses / humides
- Gants de sécurité souples à parfait ajustement
- Bonne sensation tactile
- Gants de sécurité avec manchette à maille et joint de pouce renforcé
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 388 (4 X 4 3 D) |
| Coating Material | Mousse nitrile |
| Couleur | Gris, Noir |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | HPPE, Fibre d'acier, Nylon, Élasthanne |
| Type de produit | Gants résistants aux coupures |
| Dimensions | 10 |