Learn More
uvex Gants d’assemblage Athletic Lite
Code produit 17290331 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
10 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17290331 10 10 paires
17727559 6 10 paires
17260331 7 10 paires
17270331 8 10 paires
17280331 9 10 paires
17200341 11 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17290331 Fournisseur uvex Code fournisseur 6002710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.75€
    39.41€ / 10 paires
    Économisez 2.34€
    5% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Fabrication à l’aide d’une combinaison de polyamide et d’élasthanne, avec une doublure en micromousse en caoutchouc nitrile, pour une meilleure adhérence dans les environnements secs ou légèrement humides.
  • Un ajustement compact et ergonomique permet un travail de précision avec des niveaux élevés de confort d’utilisation
  • La doublure en micromousse à pore ouvert et à structure fine améliore les capacités de préhension
  • Le revêtement mat et respirant réduit la transpiration excessive
  • Parfaits pour le montage de précision, la maintenance, l’inspection et le tri
  • Certifiés par la norme OEKO-TEX™ 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité OEKO-TEX™ Norme 100
Applications Industriel
Coating Material Micromousse NBR
Couleur Bleu, Noir
Finition externe Lisse
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Polyamide, Élasthanne
Type de produit Gants de protection mécaniques
Dimensions 10
Norme EN388 4132X
À utiliser avec (application) Inspection, assemblage de précision, réparations et tri
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant Tricoté
Séries Athletic Lite