missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ATP13A5 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 15724761 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15724761 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15724761 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA556852

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: ILLNGTIQGD PLDLKMFEGT AWKMEDCIVD SCKFGTSVSN IIKPGPKASK SPVEAIITLC QFPFSSSLQR MSVIAQLAGE NHFHVYMKGA PEM Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 77%, Rat - 73%.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ATP13A5
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 0.1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Expression ATP13A5
Numéro d’ordre du gène Q4VNC0
Alias de gène ATP13A5; ATPase 13A5; ATPase type 13A5; P5-ATPase; P5-ATPase isoform 5; Probable cation-transporting ATPase 13A5; UNQ488/PRO1004
Symboles de gène(s) ATP13A5
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein corresponding to Human ATP13A5. Recombinant protein control fragment (Product #RP-95009).
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 344905
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.