missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ATP9A Polyclonal Antibody

Code produit 16530322
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16530322 100 μL 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16530322 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA597489

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

ATP9A Polyclonal Antibody for ELISA, ICC/IF, IHC (P)

ATP9A, also named as ATPIIA and KIAA0611, belongs to the cation transport ATPase (P-type) family and Type IV subfamily. ATP9A catalyzes the reaction: ATP + H2O + phospholipid(In) = ADP + phosphate + phospholipid(Out).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ATP9A
Applications ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 0.65 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Expression Atp9a
Numéro d’ordre du gène O75110
Alias de gène ATP9A; ATPase 9A, class II; ATPase 9A, p type; ATPase class II type 9A; ATPase phospholipid transporting 9A (putative); ATPase type IV, phospholipid-transporting (P-type),(putative); ATPase, class 2; ATPase, class II, type 9A; ATPIIA; IIa; KIAA0611; phospholipid-transporting ATPase IIA; probable phospholipid-transporting ATPase IIA
Symboles de gène(s) Atp9a
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant Human Probable phospholipid-transporting ATPase IIA protein (2-69AA).
Méthode de purification Antigen affinity chromatography, Protein G
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10079
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C or -80°C if preferred
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.