Description
Les respiratoires pour particules participer ont une conception anatomique, à plis, à 3 pôles, comprenant un support filtrant à faible résistance respiratoire. disponibles avec les niveaux de protection FFP1, FFP2 et FFP3 avec ou sans valves, une languette innovante sur le menton pour faciliter les ajustements et un panneau supérieur étiqueté et réalisée pour réduire la buée sur les yeux.
- Assurer une protection confortable contre les poussières et les brouillards dans une grande variété d'applications industrielles et autres environnements dangereux.
- Offre une protection FFP1, FFP2 et FFP3.
- La conception à 3 panneaux permet une plus grande liberté de mouvement du visage.
- Le style sculpté et discret du panneau supérieur en relief crée une étanchéité efficace, réduit la formation de buée sur les lunettes et améliore la compatibilité avec ces dernières.
- La technologie de filtre à faible résistance favorise une respiration plus facile et la languette innovante au niveau du menton permet des réglages simples.
- Choisissez sans style de vanne ou avec des styles de vannes qui comportent 3M™ Cool Flow™ pour réduire l'accumulation de chaleur et contribuer à offrir une protection confortable dans des conditions chaudes et humides.
- Emballés individuellement dans un emballage hygiénique afin d'éviter toute contamination avant utilisation.
- Les bandeaux tressés et de couleurs différentes vous aident à identifier le niveau de protection offert : jaune pour FFP1 (APF 4), bleu pour FFP2 (APF 10) et rouge pour FFP3 (APF 20).
- Leur conception pliable facilite leur rangement lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Les respirateurs fonctionnent bien avec 3M Lunettes et produits de protection auditive.
Spécification
Spécification
| Facteur de protection assigné (APF) | 20 |
| Certifications/Conformité | Approuvé CE conformément à la norme EN 149:2001A1:2009 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 149:2001 + A1:2009 |
| Certifications (EN) | EN 149:2001 + A1:2009 |
| Couleur | Blanc |
| Design Type | Pliage à plat |
| Jetable | Usage limité |
| Type de filtre | FFP3 |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de produit | Masque pour particules multifonction |
| Afficher plus |