Learn More
Abeba™ Sabots autoclavables 39610
Click to view available options
Dimensions:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
Conditionnement:
1 paire
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
- Matériau spécial stérilisable et autoclavable
- Bleu
- Semelle extérieure antidérapante
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon pliable, réglable
- TAILLES DOUBLES, veuillez utiliser une taille identique lors de la commande (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC |
| Couleur | Bleu |
| Dimensions | 37 |
| Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
| Modèle | 39610 |