Learn More
Abeba™ Sabots autoclavables 39620
Code produit. 15641258
Click to view available options
Dimensions:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Conditionnement:
1 paire
Code produit. 15641258
Marque: Abeba™ 39620/38
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Antistatique et autoclavable à 135°C pendant 5 minutes. Haute résistance au glissement. Lavage à 60°C.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Matériau spécial stérilisable et autoclavable
  • Vert
  • Semelle extérieure antidérapante
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Sangle de talon pliable, réglable
  • TAILLES DOUBLES, veuillez utiliser une taille identique lors de la commande (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Spécification
Certifications/Conformité CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Couleur Vert
Dimensions 38
Caractéristiques de la semelle Antidérapant
Modèle 39620