Learn More
Buerkle™ Burette de titration automatique en verre borosilicaté avec flacon de stockage
Utilisez ces burettes pour les applications de laboratoire, du secteur de l’électroplastie, de traitement de l’eau. Les burettes de titration automatique Buerkle™ en verre borosilicaté avec flacon de stockage offrent un dosage précis grâce au bouton-poussoir, une titration précise grâce à la micro-vis et un jet de décharge précis.
Marque: Buerkle™ 9695-1015
66.08 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.97000kg
Alert:
Attention ! Assurez-vous de prendre en compte la “Liste de résistance chimique” !
Description
- Graduation selon la catégorie B (tolérances conformes aux normes DIN EN ISO 385)
- Réglée pour Ex
- Burette fabriquée en verre borosilicaté 3.3
- Résistante aux produits chimiques
- Graduations en cercle bleues
- Fonctionnement possible des deux mains
- Support robuste
- Jet de décharge précis permettant des gouttes très fines
- Pièces en contact avec le milieu : PE, PP, caoutchouc naturel, verre borosilicaté
Spécification
15 mL | |
0,1 mL | |
52 cm | |
Bleu | |
Burette de titration automatique |
Verre borosilicaté, Polyéthylène, Latex | |
Industrie de l’électroplastie, analyses sur le terrain, usines de traitement de l’eau | |
Micro-vis, jet de décharge précis, support robuste | |
Verre borosilicaté, polyéthylène, polypropylène, caoutchouc | |
DIN ISO 385 |