Learn More
Thermo Scientific™ Cônes robotiques pour automates Eppendorf™ epMotion™
Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits
Description
Les pointes automatisées Thermo Scientific™ pour système de pipetage Eppendorf™ epMotion™ sont disponibles en version stérile, stérile à filtre et non stérile. Chaque pointe pour pipette est soumis à un programme de contrôle qualité rigoureux en 15 points afin de garantir une qualité constante, offrant ainsi des performances précises et exactes grâce à la parfaite rectitude des pointes et un faible coefficient de variation. Les pointes pour pipettes ont été validées sur les stations de travail pour lesquelles ils ont été créés et les pointes pour pipettes stériles sont garantis apyrogènes et exempts de RNase, DNase, ADN, endotoxines et biocontamination.
Caractéristiques :
- Disponibles en version non stérile, stérile et stérile à filtre.
- Validé sur la station de travail pour laquelle le cône est créé
- Faible pourcentage du coefficient de variation
- Les cônes stériles sont certifiés apyrogènes et exempts de RNase, DNase, ADN, endotoxines et biocontamination.
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
Volume (métrique) | 1000 pi |
Filtré | Sans filtre |
Stérilité | Stérile |
Couleur | clair |
Format | Rack |
Type de pointe | Automatisation |
À utiliser avec (équipement) | Eppendorf epMotion |
Gamme de produits | Eppendorf epMotion |
Fit for Purpose | Stérile |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.