Learn More
Trajan™ Seringues pour échantillonneur automatique avec aiguille amovible pour CTC Analytics CombiPAL et GC PAL Code produit.: 12977506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00€
    154.20€ / 1 pièce
    Économisez 4.80€
    3% de réduction
Trajan™ Seringues pour échantillonneur automatique avec aiguille amovible pour CTC Analytics CombiPAL et GC PAL
Code produit. 12977506
26 G, 0,018 in, 1,9 in, 25R-C/T-GT-0.47, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: SB.54
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
23 G
26 G
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure:
0,01 in
0,018 in
0,02 in
Longueur (impériale) de l’aiguille:
1,9 in
2,2 in
3,3 in
Modèle:
10F-RTC/RSH-5.7/0.47C
10F-RTC/RSH-5.7/0.63C
10F-RTC/RSH-8.5/0.47C
10F-RTC/RSH-8.5/0.63C
10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
25F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
25FRTC/RSH-GT-8.5/0.47C
25R-C/T-GT-0.47
50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
5F-RTC/RSH-5.7/0.47C
5F-RTC/RSH-5.7/0.63C
5F-RTC/RSH-8.5/0.63C
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12977506
Marque: Trajan™ 003988
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00€
    154.20€ / 1 pièce
    Économisez 4.80€
    3% de réduction
Pour une réduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et une augmentation de la récupération des analytes
ulliCorps en verre borosilicaté pour la force et l’inertie./liliAiguilles en acier inox pour une inertie, une force et une résistance à la corrosion accrues./liliLe support derrière l’échelle permet une lecture rapide et précise de l’échelle de la seringue./liliLe rebord métallique assure la stabilité et résiste à la rupture./liliLe bouchon à aiguille métallique du corps de seringue protège et améliore la durée de vie de la seringue./liliLes seringues sont testées individuellement pour leur qualité, garantissant ainsi leur fiabilité et leur conformité./liliLa conception de conditionnement unique élimine toute contamination possible dans la seringue./li/ul
Spécification
Calibre d’aiguille 26 G
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,018 in
Diamètre (impériale) externe 0,25 in
Diamètre (métrique) externe 6,5 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,47 mm
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase gazeuse
Longueur (impériale) de l’aiguille 1,9 in
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique
Modèle 25R-C/T-GT-0.47
Quantité Chaque
Volume (métrique) 25 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 50 mm
Type de pointe d’aiguille Orifice latéral
À utiliser avec (équipement) CTC CombiPAL et GC PAL
Type de connexion Amovible
Nom du produit
Trajan™ Seringues pour échantillonneur automatique avec aiguille amovible pour CTC Analytics CombiPAL et GC PAL >