Learn More
Axygen™ Film de scellage CyclerSeal 120 μm pour les applications de stockage et de PCR, non stérile
Les films de scellage pour microplaques Axygen™ sont conçus pour des applications allant des technologies de PCR et PCR en temps réel à ELISA et la culture cellulaire. Ils peuvent être utilisés dans une large gamme de températures, les rendant adaptés à presque toutes les applications.
Marque: Axygen™ PCR-TS-900
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 1.36000kg
Description
- Ce film en PP est la méthode la plus simple et économique pour sceller des plaques
- L’exceptionnelle étanchéité de l’ensemble de la plaque protège les échantillons pendant le transport ou le stockage
- Lorsqu’il est utilisé avec le tapis de compression Axygen, il empêche toute contamination de puits à puits et toute contamination croisée dans l’application de PCR
- PCR-TS-900 est adapté au bain-marie et à d’autres applications de PCR
Spécification
PP | |
250 | |
Film de scellage |
Non stérile | |
50 | |
120 μm |