Learn More
Axygen™ Pointes d’automatisation 5 μl pour format de pointe Agilent™/Velocity 11 VPrep™ et Bravo, 384
Pour une utilisation avec les systèmes d’automatisation Agilent / Velocity11
Marque: Axygen™ VT-384-5UL-R
Informations supplémentaires : Poids : 10.90000kg
Description
Les pointes sont fabriquées selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus et sont assemblées par automatisation pour garantir une qualité et des performances constantes.
- PP transparent
- Produit apyrogène et certifié exempt de RNase / DNase
- Apyrogènes
- Disponibles non stériles ou stériles
Informations sur la commande
Emballage : 10 racks/boîte, 5 sachets/boîte
Spécification
Non stériles | |
Sans filtre | |
transparent | |
Sans DNase, RNase | |
Portoir | |
Portoir pour SBS | |
Agilent™/Velocity VPrep™ 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 96ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 384ST, Agilent™ Bravo™ 384ST |
5 μl | |
Non stériles | |
ANSI | |
Apyrogènes, utilisées dans des spécifications très strictes selon un contrôle rigoureux des processus | |
Automatisation, Round | |
50 portoirs/boîte | |
Polypropylène |