Learn More
Axygen™ Pointes à filtre stériles pour aérosols
Prevent cross-contamination with robotic barrier tips. Axygen™ Aerosol Filter Tips, Sterile are e-beam irradiated to prevent product degradation, comply with USP 3127 (Heavy Metal Contamination) and are free of leachable additives. Available in a wide variety of tip styles.
Marque:  Axygen™ TF-100
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 3.74000kg
Code produit. 12156880
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Le matériau de filtrage de technologie avancée permet librement le passage de l'air, tout en empêchant le passage d'aérosols ou de liquides.Le filtre ne contient pas d'additifs lixiviables.