Learn More
Axygen™ Pointes à filtre stériles pour aérosols
Évitez toute contamination croisée grâce aux pointes robotiques à filtre barrière. Les pointes à filtre stériles pour aérosols Axygen™ sont soumises à une irradiation électronique pour prévenir la dégradation du produit, et sont exemptes d’additifs lixiviables. Grande variété de styles de pointes disponible.
Marque: Axygen™ TF-420-R-S
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 9.98000kg
Description
Pointes de pipette à filtre barrière technologiquement avancées- Idéales pour l’amplification d’ADN et les applications microbiologiques pour lesquelles une contamination à l’état de traces peut invalider les résultats
- Le filtre permet une libre circulation de l’air tout en prévenant la contamination croisée en bloquant le passage des aérosols ou des liquides
- Les filtres en PE transparent sont apyrogènes et exempts d’inhibiteurs d’ADN et d’additifs lixiviables
- Chaque filtre est inséré dans la pointe de façon robotisée pour garantir l’absence de contamination par nucléases
- Conditionnées dans des racks à fond étanche avec couvercles pour éviter toute contamination
- Large gamme de types de pointes conditionnées dans des quantités différentes :
- La technologie Maxymum Recovery™ offre une excellente précision et empêche le gaspillage d’échantillons précieux
- Les pointes à large alésage sont idéales pour le pipetage des matières visqueuses, de l’ADN génomique ou des cultures cellulaires délicates
- Autres options : universelle, matrice et Eppendorf
Spécification
Eppendorf™ Research™ 2 à 20 μl | |
0.5 à 20 μl | |
Sterile | |
DNase, RNase, and Pyrogen Free | |
Rack |
PP (polypropylène) | |
Filtered | |
Clear | |
Eppendorf™ Research™ | |
Ultra micro |