Learn More
Axygen™ Bouchons pour tubes PCR
Barrette de 8 bouchons plats ou bombés pour tubes PCR Axygen
Marque: Axygen™ PCR-02-FCP-C
25.29 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les tubes PCR à paroi fine en PP Axygen avec et sans bouchons sont conçus pour s’adapter aux blocs à 96 puits standard et sont disponibles dans un assortiment de couleurs. La paroi homogène et ultra-fine permet un transfert thermique précis. Un bouchon d’insertion plat garantit un parfait ajustement pour empêcher toute évaporation.
Spécification
Sans RNAse ni DNAse, apyrogène | |
Transparent | |
1 250/carton | |
Tubes PCR à 8 barrettes et microplaques PCR à 96 puits | |
Polypropylène | |
Bande |
Transparent | |
0,2 ml | |
Polypropylène | |
Non stérile | |
Plat | |
Bouchon à tube PCR plat à 8 barrettes avec surface d’écriture |