Learn More
Axygen™ Bouchons pour tubes PCR
Barrette de 8 bouchons plats ou bombés pour tubes PCR Axygen
22.52€ - 50.25€
Spécification
Volume (métrique) | 0,2 ml |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Matériau | PP |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Type de produit | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Type de produit | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12607385
|
Axygen™
PCR-02CP-C |
Bombé | Bouchon bombé pour tube PCR 8 barrettes | Transparent |
34.00€
125 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12537987
|
Axygen™
PCR-02CP-A |
Bombé | Bouchon bombé pour tube PCR 8 barrettes | Assortiment |
29.05€
125 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12609535
|
Axygen™
PCR-02-FCP-C |
Plat | Bouchon à tube PCR plat à 8 barrettes avec surface d’écriture | Transparent |
28.70€
125 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11320155
|
Axygen™
PCR-2CP-RT-C |
Plat | Bouchon plat pour tube PCR 8 barrettes | Transparent |
50.25€
125 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15409073
|
Axygen™
PCR-02CP-C-100 |
Bombé | Bouchons de PCR | Transparent |
37.95€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12597987
|
Axygen™
PCR-02CP-Y |
Domed | 8-Strip Domed PCR Tube Cap | Yellow |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12547987
|
Axygen™
PCR-02CP-B |
Domed | 8-Strip Domed PCR Tube Cap | Blue |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12557987
|
Axygen™
PCR-02CP-G |
Domed | 8-Strip Domed PCR Tube Cap | Green |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12587987
|
Axygen™
PCR-02CP-V |
Domed | 8-Strip Domed PCR Tube Cap | Violet |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12567987
|
Axygen™
PCR-02CP-O |
Domed | 8-Strip Domed PCR Tube Cap | Orange |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12577987
|
Axygen™
PCR-02CP-R |
Domed | 8-Strip Domed PCR Tube Cap | Red |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
0,2 ml avec parois fines dans diverses teintes.
- Certifiées sans RNase / DNase
- Apyrogènes
- Produit non stérile
- En PP
Spécification
0,2 ml | |
Non stérile | |
PP |