Learn More
Axygen™ Bouchons pour tubes PCR
Barrette de 8 bouchons plats ou bombés pour tubes PCR Axygen
Marque: Axygen™ PCR-02CP-C-100
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.85000kg
Description
Les tubes PCR à paroi fine en PP Axygen avec et sans bouchons sont conçus pour s’adapter aux blocs à 96 puits standard et sont disponibles dans un assortiment de couleurs. La paroi homogène et ultra-fine permet un transfert thermique précis. Un bouchon d’insertion plat garantit un parfait ajustement pour empêcher toute évaporation.
Spécification
Certifiés exempts de RNase / DNase | |
0,2 ml | |
Non stérile | |
Bombé | |
Bouchons de PCR |
Transparent | |
Tubes PCR 8 barrettes et microplaques 96 puits | |
Polypropylène | |
1 x 8 bouchons pour barrettes |