Learn More
Axygen™ Réservoirs de réactif jetables à fond en V
Produit conçu pour s’adapter à tous les pipeteurs multicanaux
Marque: Axygen™ RES-V-50
81.31 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22009" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Produit conçu pour s’adapter à tous les pipeteurs multicanaux
Les réservoirs jetables Axygen sont conçus pour accueillir toutes les pipettes multicanaux. La conception à quatre coins et à fond en forme de V pointu garantit une récupération maximale des échantillons. Tous les réservoirs sont blancs.
Spécification
ANSI, sans RNase / DNase, apyrogène | |
50 ml | |
Non stérile | |
100/carton | |
100/boîte |
blanc | |
Polystyrène | |
Réservoir de réactif | |
100/Bte | |
Oui |