Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis ™Axygen sans bouchon : Autostable
Tubes autoportants
Marque: Axygen™ ST-050-SS-X
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 6.35000kg
Description
Les microtubes à centrifuger Axygen sont dotés d’un bouchon à vis qui offre une fermeture sûre et étanche. Les tubes à bouchon à vis sont disponibles dans une variété de couleurs avec un fond conique ou autostable. Des options stériles sont également disponibles.
- La force G maximale est de 20 000 FCR.
- Sans DNAse / RNAse
- Apyrogènes
Tubes, avec bouchon, stériles
Tous les tubes à microcentrifuger à bouchon à vis stériles sont préassemblés avec des bouchons sans boucle avec joints toriques.
Les versions à bouchon coloré sont également disponibles en format stérile.
Informations sur la commande
Bouchons vendus séparément.
Spécification
20000xG | |
Sans RNase ni DNase, apyrogènes | |
Ambré | |
500/Bte | |
Non | |
Pas de bouchon |
Bouchon à vis | |
0,5 ml | |
En PP | |
500 tubes/sachets, 8 sachets/boîte | |
Non | |
Conique |