Learn More
Axygen™ Microplaques de stockage
Prélèvement d’échantillons, chambres de culture in vitro et stockage à long terme
Marque: Axygen™ P-96-450R-C
27.02 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23272" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.02700kg
Description
Les puits profonds et les plaques de dosage Axygen™ sont utilisés pour le prélèvement d’échantillons, les chambres de croissance in vitro et le stockage à long terme. En PP, excellente résistance chimique et résistance à des températures pouvant descendre jusqu’à -80°C.Spécification
ANSI, SLAS 1-2004 | |
Sans couvercle | |
Autoclavables | |
Polypropylène | |
Non stérile | |
Prélèvement d’échantillons, chambres de culture in vitro et stockage à long terme | |
50/carton | |
–112deg;F |
Étalon | |
8 x 12 | |
Transparent | |
96 | |
Rond | |
4000 ×g | |
10/boîte | |
-80deg;C |