Learn More
Axygen™ Pipeteur numérique 8 canaux Axypet™, étalonnage 3x10 STD
High levels of accuracy and precision with design innovations to make pipetting more comfortable during prolonged periods of time.
Marque: Axygen™ AP-8-10-STD
738.01 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23272" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.33340kg
Description
- ISO 17025 pré-étalonné
- Le système de pipetage ergonomique à ressort souple réduit la fatigue
- Le bouton latéral EZIject unique réduit les mouvements du pouce
- Le crochet pour doigt permet une prise plus détendue
- Le large bouton-poussoir ergonomique s’adapte bien au pouce lors d’un contact
- La fonction de verrouillage empêche les changements accidentels de volume pendant les procédures de pipetage
- Le bouton-poussoir et le bouton d’éjection sont situés de façon ergonomique
- La barre d’éjection incurvée permet d’éjecter les pointes par incréments, ce qui réduit la quantité de force nécessaire à l’éjection
- Le collecteur de pointes tourne à 360°
- Chaque canal du pipeteur est équipé d’un ensemble de pistons de précision individuel pour garantir la précision et la reproductibilité d’une série de pipetage à l’autre
- Les arbres se retirent lorsqu’ils sont pressés contre une rangée de pointes
- Chaque arbre se déplace indépendamment, ce qui permet de minimiser le blocage des pointes
- Le micromètre est réglable en continu pour sélectionner des volumes entiers ou fractionnés
Spécification
ISO17025 | |
Axypet™ | |
0,5 à 10 μl |
8 | |
Pipette multicanaux | |
1/Paquet, 1/Carton |