Learn More
Axygen™ Pipeteur monocanal Axypet™, étalonnage 3x10 STD
Tous les produits Axygen Scientific ProduitsCode nomenclature Nacres: NB.01
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 2 μl
0,5 à 10 μl
1 à 10 mL
1 à 5 mL
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
5 à 50 μl
50 à 250μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
- ISO 17025 pré-étalonné
- Le système de pipetage ergonomique à ressort souple réduit la fatigue
- L’option de bouton EZIject latéral unique réduit le mouvement du pouce (bouton EZIject gauche disponible sur commande spéciale).
- Le crochet pour doigt permet une prise plus détendue
- Le large bouton-poussoir ergonomique s’adapte bien au pouce lors d’un contact
- La fonction de verrouillage empêche les changements accidentels de volume pendant les procédures de pipetage
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | ISO17025 |
Nombre de canaux | 1 |
Gamme de produits | Axypet |
Type | Pipeteur monocanal |
Volume (métrique) | 100 à 1000 μl |
Quantité | 1/sachet ; 1/boîte |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Axygen™ Pipeteur monocanal Axypet™, étalonnage 3x10 STD >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu