Learn More
Azadibenzocyclooctyne-amine, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Description
Azadibenzocyclooctyne amine is a carbonyl reactive reagent used to incorporate ADIBO into organic compounds, surfaces or particlesAzadibenzocyclooctyne amine is widely useful in strain-promoted copper-free azide-alkyne cycloaddition reactions. It reacts with azide functionalized compounds or bimolecules to give stable triazole linkage without a need for a Cu(I) catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’azadibenzocyclooctyne amine est un réactif au carbonyle utilisé pour incorporer l’ADIBO dans des composés organiques, des surfaces ou des particules. L’azadibenzocyclooctyne amine est largement utile dans les réactions de cycloaddition d’azido-alcyne sans cuivre à favorisation de souche. Il réagit avec les composés ou bimolécules fonctionnalisées par l’azoture en générant une liaison triazolique stable sans nécessiter de catalyseur Cu(I).
Remarques
Sensible à la chaleur. Incompatible avec les amines et les azides.
L’azadibenzocyclooctyne amine est un réactif au carbonyle utilisé pour incorporer l’ADIBO dans des composés organiques, des surfaces ou des particules. L’azadibenzocyclooctyne amine est largement utile dans les réactions de cycloaddition d’azido-alcyne sans cuivre à favorisation de souche. Il réagit avec les composés ou bimolécules fonctionnalisées par l’azoture en générant une liaison triazolique stable sans nécessiter de catalyseur Cu(I).
Remarques
Sensible à la chaleur. Incompatible avec les amines et les azides.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Azadibenzocyclooctyne-amine |
Couleur | Jaune à orange |
Poids de la formule | 276.33 |
Quantité | 100 mg |
Forme physique | Solide |