Learn More
Acide azélaïque, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
L’acide azélaïque agit comme un composé anti-inflammatoire. Il présente également une activité anti-acné. Il régule à la hausse l’expression des enzymes anti-oxydantes. L’acide azélaïque inhibe également la prolifération des mélanocytes.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Azelaic acid |
| Point de fusion | ∼102°C |
| Point d’ébullition | 286°C (100 mmHg) |
| Beilstein | 1101094 |
| Merck Index | 14,905 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water (2.4mg/ml at 20°C),ethanol (5%),DMSO,methanol (70mg/ml),and alcohol. |
| Poids de la formule | 188.22 |
| Pourcentage de pureté | 96% |
| Densité | 1,225 g/ml |
| Quantité | 25 g |
| Afficher plus |