Learn More
Barreau d’agitation cylindrique Azlon™
Disponible en plusieurs longueurs. Le barreau d’agitation cylindrique Azlon™ convient à une large gamme de récipients à fond plat.
Marque:  Azlon SWN666
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Code produit. 10719155
  • 10.75€ / 2 pièces
Expédition estimée: 09-01-2023
Description
Disponible en plusieurs longueursLe barreau d’agitation cylindrique Azlon™ convient à une large gamme de récipients à fond plat.
  • Forme simple avec extrémités arrondies
  • Convient à une large gamme de récipients à fond plat
Spécification
Spécification
Barreau d’agitation
2/boîte
35mm
PTFE
1.3 po (L)
Cylindrique
Aimant
6mm
1,3 po