Learn More
Cuillère de dosage PEHD Azlon™
Cuillère en PE à la fois légère et solide. La pelle de dosage en en PEHD Azlon™ résiste aux produits chimiques et convient au contact alimentaire.
Marque: Azlon SWL028
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.17550kg
Description
- Pelles robustes en polyéthylène rigide naturel
- Légères et offrant une excellente résistance chimique
- Autorisé pour contact alimentaire
Spécification
Cuillère de dosage | |
HDPE | |
150 mL | |
250 mm |