Learn More
Azlon™ Pissettes à bord incliné imprimées en PEBD
Utilisez ces flacons en plastique durables pour de nombreuses applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage. Les pissettes à bord incliné imprimées en PEBD Azlon™ sont imprimées de façon indélébile avec une sélection de sept solvants de laboratoire courants, les symboles de dangers adéquats et les numéros CAS connexes.
Marque: Azlon™ WGF532P
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.03300kg
Description
Utilisez ces flacons en plastique durables pour de nombreuses applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage.Les pissettes à bord incliné imprimées en PEBD Azlon™ sont imprimées de façon indélébile avec une sélection de sept solvants de laboratoire courants, les symboles de dangers adéquats et les numéros CAS connexes.
- Pissettes étiquetées pour faciliter l’identification du contenu
- La conception compacte permet une manipulation confortable et facilite son utilisation
- Équipées de bouchons en polypropylène à code couleur
- Les bouchons sont équipés d’un embout précision pour un réglage fin du jet de liquide.
Spécification
250 ml | |
Translucide | |
Pour une identification facile du contenu | |
PEBD | |
Vert | |
Non autoclavable | |
Étroit | |
152 mm | |
Méthanol | |
152 mm | |
Oui |
8,45 oz. | |
54 mm | |
Bouchon en polypropylène vert | |
5/boîte | |
Oui | |
Non | |
Rond | |
Pissette | |
PP | |
Couvercle |