Learn More
Flacons ronds PEBD Azlon™ avec une fermeture à compte-gouttes
Catalog Number 10044804
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 mL
150 ml
250 ml
500 ml
Utiliser comme flacon compte-gouttes ou de distribution. Les flacons ronds en PEBD Azlon™ avec bouchon compte-gouttes sont dotés d’un bouchon de scellage captif et peuvent être coupés pour régler le débit.
À utiliser comme flacon compte-gouttes ou de distribution.Les flacons ronds en PEBD avec bouchon compte-gouttes AzlonTM possèdent un bouchon de scellage imperdable et peuvent être découpés afin d’ajuster le débit.
  • Flacons ronds en PEBD équipés d’un bouchon compte-gouttes
  • Résistance optimale aux attaques chimiques
Matériau du bouchon PP
Taille du bouchon 28/R4
Type de bouchon Bouchon à vis à bec verseur
Diamètre (métrique) 73 mm
À utiliser avec (équipement) Utilisé comme flacon compte-gouttes ou distributeur
Hauteur (impériale) 7,64 in
Hauteur (métrique) 194 mm
Distribution par le bouchon Oui
Type de produit Flacon rond
Capacité (métrique) 500 ml
Capacité (impériale) 16,91 oz.
Couleur Transparent
À utiliser avec (application) Utilisés comme flacon compte-gouttes ou de distribution
Comprend Bouchon compte-gouttes à bec verseur
Matériau PEBD
Quantité Boîte sous film thermotracté
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit, fileté
Forme Rond