Learn More
Pissettes PEBD Azlon™ avec bec verseur
Catalog Number p-8001810
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Embouts de précision, parfaits pour la distribution de jet liquide fin. Les pissettes en PEBD Azlon™ avec bec verseur intégré sont conçues de façon ergonomique pour répondre à une variété de besoins de lavage.
Pointes de précision idéales pour distribuer des liquides fins en jet. Les pissettes en PEBD Azlon™ avec bec verseur intégré offrent une conception ergonomique et répondent à une variété de besoins de lavage.
  • Pissettes en PEBD ergonomiques avec embout à jet pour tube de distribution moulé intégralement
  • La section transversale hexagonale fine rend les flacons particulièrement adaptés aux petites mains
Type de bouchon Bec verseur intégré
Diamètre (métrique) 21 mm (col intérieur) ; 29 mm (col extérieur)
Hauteur (métrique) 159 mm
Distribution par le bouchon Non
Type de produit Pissette
Capacité (métrique) 250 ml
Capacité (impériale) 8,45 oz.
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) externe du col 29 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 21 mm
À utiliser avec (application) Pour une utilisation comme pipette ou la distribution à jet de liquides fins
Comprend Embout d’injection pour tube de distribution intégralement moulé
Matériau PEBD
Nb par paquet 5/boîte
Plage de températures (métrique) ndash; 50 à 80 deg;C
Closure Included Oui
Autoclavable Non autoclavable
Graduated Non
Bouche Étroit