Learn More
Pissettes avec bord incliné PEBD Azlon™
27.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1000 ml
Couleur de bouchon:
Blanc
Rouge
Description
Utilisez ces flacons en plastique durables pour de nombreuses applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage. Les pissettes à bord incliné en PEBD Azlon™ sont conçues pour répondre à toute une variété de besoins de lavage. Les bouchons possèdent un orifice de précision, idéal pour distribuer des liquides fins en jet.
- La conception compacte permet une manipulation confortable et facilite son utilisation
- Choix de bouchons de distribution pivotants en PP blanc ou rouge
- Trois tailles au choix
- Les bouchons sont équipés d’un embout précision pour un réglage fin du jet de liquide.
Spécification
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Type de bouchon | Bouchon |
Diamètre (métrique) | 152 mm |
Hauteur (métrique) | 152 mm |
Distribution par le bouchon | Oui |
Type de produit | Pissette |
Capacité (métrique) | 250 ml |
Capacité (impériale) | 8,45 oz. |
Couleur | Translucide |
Diamètre (métrique) externe du col | 54 mm |