Learn More
Cuillère de dosage en polypropylène Azlon™
Permet de doser des réactifs chimiques ou des denrées alimentaires en toute sécurité. La pelle de dosage en polypropylène Azlon™ est fournie avec le haut et le bas plats.
Marque: Azlon SWL024
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.11160kg
Description
Dosez des réactifs chimiques ou des denrées alimentaires en toute sécurité avec ces pelles. La pelle de dosage en polypropylène Azlon™ est fournie avec le haut et le bas plats.
- En polypropylène autorisé pour contact alimentaire
- Le dessus est plat pour la stabilisation des poudres
- La base est plate, permettant ainsi aux pelles de se tenir à l’horizontale
- La capacité est clairement moulée sur chaque taille
Spécification
Cuillère de dosage | |
Poignée | |
198 mm |
Polypropylène | |
100 mL |