Learn More
Cuillère de dosage en polypropylène Azlon™
Permet de doser des réactifs chimiques ou des denrées alimentaires en toute sécurité. La pelle de dosage en polypropylène Azlon™ est fournie avec le haut et le bas plats.
Marque: Azlon SWL006
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01100kg
Description
Dosez des réactifs chimiques ou des denrées alimentaires en toute sécurité avec ces pelles. La pelle de dosage en polypropylène Azlon™ est fournie avec le haut et le bas plats.
- Made from food safe polypropylene
- Top is flat for levelling off powders
- Base is flat enabling scoops to stand horizontally
- The capacity is clearly molded on each size
Spécification
Cuillère de dosage | |
Poignée | |
82 mm |
Polypropylene | |
5 ml |