Learn More
Azlon™ Flacons à col large en polypropylène
En plastique robuste et durable. Les flacons en polypropylène à col large Azlon™ sont faciles à nettoyer et conçus pour un versement efficace et sans effort.
Marque: Azlon™ BWP2000BULK
338.95 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21933" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 5.67000kg
Description
En plastique durable et résistant.Les flacons en polypropylène à col large Azlon™ sont faciles à nettoyer et conçus pour un versement efficace et sans effort.
- Flacons en polypropylène rigide haute pureté avec bouchons à vis en polypropylène
- Conception étanche sans joint
- Contours intérieurs lisses pour un versement simplet et efficace
- Robustes, conçus pour une utilisation durable
- Spécialement conçus pour répondre à un large éventail d’applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage
- Bonne résistance chimique
- Autoclavables à 121°C
Spécification
2 000 ml | |
30 | |
30/boîte | |
Oui | |
242 mm | |
120 mm |
PP | |
En vrac | |
Blanc | |
Autoclavables | |
PP | |
Bouchon à vis |