Learn More
Remplisseurs de pipettes en caoutchouc Azlon™
Conviennent aux pipettes de 100 ml ou moins
11.85€ - 40.60€
Code produit | Marque | Grip Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Grip Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10507055
|
Azlon
PWY144 |
Pour toutes les tailles |
40.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10430295
|
Azlon
PWY145 |
Une seule main |
40.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15718047
|
Azlon
PWY146 |
Buse d’insert allongée pour améliorer la préhension |
11.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Conviennent aux pipettes de 100 ml ou moins
- Conviennent aux pipettes de 100 ml ou moins
- Le remplisseur de pipette fonctionne via une bille en verre et une série de valves permettant l’échappement, l’aspiration et l’administration de l’air
- PWY145 convient à une manipulation d’une seule main
- PWY146 comprend une buse d’insertion allongée pour améliorer la préhension
Spécification
Caoutchouc | |
Filtre de pipettes |