Learn More
Synergy Healthcare™ Sachets plats Azo™
Conditionnement de barrière stérile pelable, thermoscellable et préformé de haute qualité. Les poches plates Synergy Healthcare™ Azo™ sont adaptées à la stérilisation d’instruments chirurgicaux, d’équipements de laboratoire ou de kits petits à moyens grâce à la vapeur ou l’oxyde d’éthylène.
Marque: Synergy Healthcare™ PF200420
Code nomenclature Nacres: NB.87
Informations supplémentaires : Poids : 1.50000kg
Description
- Fait en papier spécialement traité, moins de fibres libérées lors de l’ouverture de la poche, ce qui réduit le risque de contamination
- La nouvelle technologie de film augmente la force d’impact du film de poche jusqu’à 10 fois, ce qui élimine pratiquement la dispersion du film à l’ouverture
- Les indicateurs sont placés entre les 2 couches qui composent le film de poche, empêchent ainsi le déréglage et les fuites d’encre
- Conforme aux normes EN ISO 11607 — Partie 1 et EN 868-4
Spécification
Endroit frais et sec | |
EN868-5, ISO11607-1, 93/42/CEE, ISO13485, ISO9001 | |
Bleu | |
Polyéthylène | |
135 μm | |
170°C à 210°C | |
420 x 200mm | |
200 mm |
Autoclavable | |
Scellage à chaud | |
Oui | |
Non stérile | |
1200 | |
6,30 kN/m | |
420 mm |