Learn More
Azpack™ Mortier et pilon, avec poignée de pilon en bois
Libère des huiles qui ne peuvent pas être extraites à l’aide d’appareils modernes. Le mortier / pilon Azpack™ avec poignée en bois broient les matériaux les plus difficiles sans fissurer la porcelaine robuste et dense.
Marque: Azpack™ 12393338
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 8.25300kg
Description
- Mortier en porcelaine électrique vitrifiée
- Le pilon comprend une poignée en bois de hêtre
- Surface de broyage non vitrifiée
- Le bec verseur intégral réduit les déchets et les débordements
Spécification
Non vitrifié | |
95 mm | |
Mortier et pilon | |
74 mm (mortier) |
199mL | |
113 mm (118 mm jusqu’au bec) | |
Mortier : Porcelaine électrique vitrifiée, pilon : Hêtre | |
170 mm (pilon) |