Learn More
Azpack™ Film de scellage en PTFE Azpack™
Se rabat facilement sur les joints rodés et les bouchons ou sur les cols des tubes et flacons. Le film de scellage en PTFE Azpack™ est non adhésif et stérilisable.
Marque: Azpack™ 11963854
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.22320kg
Description
- PTFE
- Non adhésif
- Rouleau de 10 m
- Stérilisable à la vapeur
Spécification
Blanc | |
100 mm | |
1mm |
Bande adhésive | |
PTFE | |
Joints rodés, bouchons, flacons |