Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité transparentes B-Line BL10Cl
Code produit. 12474960
Click to view available options
:
Revêtement des verres : Revêtement anti-rayures
Code produit. 12474960
Marque: Bollé Safety BL10CI
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Verres transparents, parfaite qualité optique, lunettes de sécurité anti-rayures. Les lunettes de sécurité B-Line BL10CI Bollé Safety sont fournies avec une protection UVA / UVB à 99,9 %.
  • Verres transparents
  • Technologie approuvée pour une utilisation continue et qualité optique parfaite certifiée.
  • Revêtement anti-rayures.
  • Protection UVA / UVB à 99,9 %.
  • La protection des verres et de la monture contre les chocs à faible énergie résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 45 m/s (protection maximale pour les lunettes).
  • Protection des verres et de la monture contre les particules à grande vitesse à des températures extrêmes.
  • Protection des montures contre les risques quotidiens, y compris la chute des lunettes de protection sur le sol, le vieillissement par exposition à la lumière, l’exposition à la chaleur ou à la corrosion.
  • Certificat de la norme européenne CE disponible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certificat de la norme européenne CE disponible.
Revêtement de la lentille Scratch-resistant
Type de produit Safety glasses
Nb par paquet 1paire
Protection UV Oui