Learn More
behr Labor-Technik™ behropur™ Water Deionizer For Depressurised Operation
Thick-walled, robust and practical mixed-bed ion exchangers made of blue polyethylene with free output to the storage tank. Ideal also for subsequent demineralization of reverse osmosis system or for an ambitious aquarist.
Marque: behr Labor-Technik™ B00223466
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Peut être connecté directement à l’alimentation en eau et est immédiatement prêt à l’emploi
- Désaération automatique due à l’eau alimentée par le fond
- Risque minimal de contamination microbienne due aux buses à fentes utilisées dans l’approvisionnement en eau brute
- Les buses sont robustes et faciles à nettoyer, sans risque d’endommagement dû à une contrainte mécanique
- Étanchéité sûre et étanche à 100 % des buses grâce au procédé de soudage exclusif du fabricant
- Le conductimètre est monté directement sur le dessus
- B5 and B10 can also be used as wall units (mounting brackets included in the scope of supply)
- Également disponible avec arrêt lorsque la valeur limite est atteinte, et contrôle de niveau
- La conductance est contrôlée directement sur l’unité (équipement de mesure installé) ou avec un compteur distant
- La conductance est contrôlée directement sur l’unité (équipement de mesure installé) ou avec un compteur distant
- Également disponible avec arrêt lorsque la valeur limite est atteinte, et contrôle de niveau
- B5 and B10 can also be used as wall units (mounting brackets included in the scope of supply)
- Le conductimètre est monté directement sur le dessus
- Étanchéité sûre et étanche à 100 % des buses grâce au procédé de soudage exclusif du fabricant
- Les buses sont robustes et faciles à nettoyer, sans risque d’endommagement dû à une contrainte mécanique
- Risque minimal de contamination microbienne due aux buses à fentes utilisées dans l’approvisionnement en eau brute
- Désaération automatique due à l’eau alimentée par le fond
Spécification
B10Z Cartouche de rechange pour déioniseur d’eau | |
100 l/h | |
B10Z |
1000 L | |
Polyéthylène | |
Cartouche de rechange |